Learn More
C11orf52 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558367
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15786241
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MGNRVCCGGS WSCPSTFQKK KKTGSQTRRT LKPQPQQLQQ NLPKGHETTG HTYERVLQQQ GS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 65%.
C11orf52 Polyclonal antibody specifically detects C11orf52 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C11orf52
Polyclonal
Unconjugated
C11orf52
C11orf52; chromosome 11 open reading frame 52; uncharacterized protein C11orf52
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
91894
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96A22
C11orf52
Recombinant protein corresponding to Human C11orf52