missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C11orf86 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA558747

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15746621

  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: GTGLRSQSLR EPRPSYGKLQ EPWGRPQEGQ LRRALSLRQG QEKSRSQGLE RGTEGPDATA QE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 68%.

C11orf86 Polyclonal antibody specifically detects C11orf86 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

C11orf86
Polyclonal
Unconjugated
C11orf86
C11orf86; chromosome 11 open reading frame 86; uncharacterized protein C11orf86
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
254439
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6NJI1
C11orf86
Recombinant protein corresponding to Human C11orf86
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only