Learn More
C12orf56 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563380
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781152
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RSLKESILRD QQESSTPSKD STLCPRPGLK KLSLHGQGAF RPLPSPSRRS SQSAPTTGKA VSEPSCTTNT KEPQGLPDHN SIS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 50%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
C12orf56
Polyclonal
Unconjugated
C12orf56
C12orf56; chromosome 12 open reading frame 56; uncharacterized protein C12orf56
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
115749
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IXR9
C12orf56
Recombinant protein corresponding to Human C12orf56