Learn More
C12orf76 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558896
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15716771
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AELEEQSNHA GMGPILPAMP SVDGNHFQHP AGDCHPYGIL CLQAHSASVT ARQVLQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 30%, Rat - 27%.
C12orf76 Polyclonal antibody specifically detects C12orf76 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C12orf76
Polyclonal
Unconjugated
C12orf76
C12orf76; chromosome 12 open reading frame 76; uncharacterized protein C12orf76
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
400073
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N812
C12orf76
Recombinant protein corresponding to Human C12orf76