missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C13orf18 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555357

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15703281

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: AVQVSRRTIS SNSFSPEVFV LPVDVEKENA HFYVADMIIS AMEKMKCNIL SQQQTESWSK EVSGLLGSDQ PDSEMTFDTN IKQESGSSTS SYSGYEGCAV LQVSPVTETR TYHDVKEICK CDVDEFVILE LGDF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 54%, Rat - 49%.

C13orf18 Polyclonal antibody specifically detects C13orf18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C13orf18
Polyclonal
Unconjugated
RUBCNL
C13orf18; KIAA0226 like; KIAA0226L; KIAA0226-like; Pacer; Protein associated with UVRAG as autophagy enhancer; Protein Rubicon-like; RGD1304929; RUBCNL; similar to chromosome 13 open reading frame 18; uncharacterized protein KIAA0226-like
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80183
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H714
RUBCNL
Recombinant protein corresponding to Human C13orf18
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only