Learn More
C13orf27 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730592
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LGGRSMGSRA AASVMCHIEP DDGDDFVRGL ICISYPLHHP KQQHKLRDED LFRLKEPVLF VSGSADEMCE KNLLEKVAQK MQAP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 94%.
C13orf27 Polyclonal antibody specifically detects C13orf27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C13orf27
Polyclonal
Unconjugated
TEX30
1700029F09Rik; 3110030D08Rik; C13orf27; testis expressed 30; Testis-expressed protein 30; testis-expressed sequence 30 protein; TEX30
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
93081
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JUR7
TEX30
Recombinant protein corresponding to Human C13orf27