Learn More
C13orf30 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25583-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884135
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C13orf30
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N7L0
C13orf30, FAM216B
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
100682941, 144809
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
FAM216B
Liquid
FAM216B
C13orf30 Fusion Protein Ag22353
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Canine, Human