Learn More
C13orf7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15724961
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RSENEKKSEC FSSPKTGFWD CCSTSYAQNL DFESSEGNTI ANSVGEISSK LSEKSGLCLS KRLNSIRSFE MNRTRTSSEA SMDAAYLDKI SELDSMMS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 84%.
C13orf7 Polyclonal antibody specifically detects C13orf7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C13orf7
Polyclonal
Unconjugated
RNF219
2610206B13Rik; 2810449K13Rik; AI451544; C13orf7; FLJ13449; H12C13ORF7; Obi1; ORC ubiquitin ligase 1; RGD1564706; RING finger protein 219; RING finger protein 219 pseudogene; RNF219
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79596
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5W0B1
RNF219
Recombinant protein corresponding to Human C13orf7