missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C14orf179 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551934

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15719890

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: EEVQEEDFVL QVAAPPSIQI KRVMTYRDLD NDLMKYSAIQ TLDGEIDLKL LTKVLAPEHE VREDDVGWDW DHLFTEVSSE VLTEWDPLQT EKEDPA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.

C14orf179 Polyclonal antibody specifically detects C14orf179 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C14orf179
Polyclonal
Unconjugated
IFT43
1700019E19Rik; C14orf179; CED3; IFT complex A subunit; IFT43; intraflagellar transport 43; intraflagellar transport 43 homolog; intraflagellar transport protein 43 homolog; R75064; RGD1307392
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
112752
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96FT9
IFT43
Recombinant protein corresponding to Human C14orf179
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only