Learn More
C15orf57 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559676
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15727531
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GSGLRFQMKM FESADSTATR SGQDLWAEIC SCLPNPEQED GANNAFSDSF VDSCPEGEGQ REVADFAVQP AVKPWAPLQD SEVYLASLEK KL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 74%.
C15orf57 Polyclonal antibody specifically detects C15orf57 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C15orf57
Polyclonal
Unconjugated
CCDC32
C15orf57; CCDC32; chromosome 15 open reading frame 57; coiled-coil domain containing 32; Coiled-coil domain-containing protein 32; uncharacterized protein C15orf57
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
90416
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BV29
CCDC32
Recombinant protein corresponding to Human C15orf57