missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C15orf65 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA564314

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15702082

  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SSHYGEFLPI PQFFPCNYTP KEQVFSSHIR ATGFYQNNTL NTAPDRTRTL DFPN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 65%.

C15orf65 Polyclonal antibody specifically detects C15orf65 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

C15orf65
Polyclonal
Unconjugated
C15orf65
C15orf65; chromosome 15 open reading frame 65; uncharacterized protein C15orf65
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
145788
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
H3BRN8
C15orf65
Recombinant protein corresponding to Human C15orf65
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only