missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C16orf74 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15709751 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15709751 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15709751 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA561945

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PVLNDKHLDV PDIIITPPTP TGMMLPRDLG STVWLDETGS CPDDGEIDP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 71%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C16orf74
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen C16orf74
Gen-Zugriffsnummer Q96GX8
Gen-Alias C16orf74; chromosome 16 open reading frame 74; hypothetical protein 1; hypothetical protein 2; hypothetical protein 3; uncharacterized protein C16orf74
Gensymbole C16orf74
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human C16orf74. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100973).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 404550
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.