missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf25 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554732

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15752661

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: ELTYNYGVGD YKLGNDFMGI TLASSQAVSN ARKLEWPLTE VAEGVFETEA PGGYKFYLQN RSLPQSDPVL KV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 89%.

C17orf25 Polyclonal antibody specifically detects C17orf25 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C17orf25
Polyclonal
Unconjugated
GLOD4
1700082G03Rik; 2700085E05Rik; C17orf25; C81254; CGI-150; Glod4; glyoxalase domain containing 4; glyoxalase domain-containing protein 4; HC71; My027; RGD1307010
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51031
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HC38
GLOD4
Recombinant protein corresponding to Human C17orf25
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only