Learn More
C17orf48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA554740
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15722671
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QSSPKYEQCM KILREHNPNT ELNSPQGLSE PQFVQFNGGF SQEQLNWLNE VLTFSDTNQE KVVIVSHLPI YP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.
C17orf48 Polyclonal antibody specifically detects C17orf48 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C17orf48
Polyclonal
Unconjugated
ADPRM
2310004I24Rik; ADPRibase-Mn; ADP-ribose/CDP-alcohol diphosphatase, manganese dependent; ADP-ribose/CDP-alcohol diphosphatase, manganese-dependent; ADP-ribose/CDP-alcohol pyrophosphatase; Adprm; C17orf48; CDP-choline phosphohydrolase; liver manganese (II)-dependent ADP-ribose/CDP-alcohol pyrophosphatase; manganese-dependent ADP-ribose/CDP-alcohol diphosphatase; Manganese-dependent ADP-ribose/CDP-alcohol diphosphatase-like protein; MDS006; NBLA03831; RGD1309906
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56985
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q3LIE5
ADPRM
Recombinant protein corresponding to Human C17orf48