Learn More
C17orf85 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15750981
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EYPPAHIEWL DDTSCNVVWL DEMTATRALI NMSSLPAQDK IRSRDASEDK SAEKRKKDKQ EDSSDDDEAE EGEVEDENSS DVELDTLSQV EEESLLRNDL RPANKLAKGN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
C17orf85 Polyclonal antibody specifically detects C17orf85 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C17orf85
Polyclonal
Unconjugated
NCBP3
1200014J11Rik; C11H17orf85; C130061O14Rik; C17orf85; C19H17orf85; C78393; C9H17orf85; CTD-3195I5.1; CTD-3195I5.5; ELG; ELG protein; HSA277841; Ncbp3; nuclear cap binding subunit 3; nuclear cap-binding protein subunit 3; Protein ELG; RGD1308139; RIKEN cDNA 1200014J11 gene; similar to RIKEN cDNA 1200014J11; uncharacterized protein C17orf85 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55421
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q53F19
NCBP3
Recombinant protein corresponding to Human C17orf85