Learn More
C18orf21 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15792082
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TCNRTVKHHG KSRSFVSTLK SNPATPTSKL SLKTPERRTA NPNHDMSGSK G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 59%, Rat - 56%.
C18orf21 Polyclonal antibody specifically detects C18orf21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C18orf21
Polyclonal
Unconjugated
C18orf21
C18orf21; chromosome 18 open reading frame 21; HBV XAg-transactivated protein 13; HBV X-transactivated gene 13 protein; HBV X-transactivated protein 13; HsT3108; PNAS-124; PNAS-131; UPF0711 protein C18orf21; XTP13
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83608
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q32NC0
C18orf21
Recombinant protein corresponding to Human C18orf21