missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C18orf25 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA562379

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15770172

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: ESQLASTESD KPTTGRVYES DSSNHCMLSP SSSGHLADSD TLSSAEENEP SQAETAVEGD PSGVSGATVG RKSRRSRSES ETSTMA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 95%.

C18orf25 Polyclonal antibody specifically detects C18orf25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

C18orf25
Polyclonal
Unconjugated
C18orf25
8030462N17Rik; Akd2; Ark2N; arkadia 2; ARKadia-like 1; ARKadia-like protein 1; ARKL1; C18orf25; chromosome 18 open reading frame 25; cr025; RIKEN cDNA 8030462N17 gene; RNF111L1; Uncharacterized protein C18orf25; uncharacterized protein C18orf25 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
147339
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96B23
C18orf25
Recombinant protein corresponding to Human C18orf25
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only