Learn More
Abnova™ C19orf10 Recombinant Protein (P01)
Marke:  Abnova™ H00056005-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162023
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH10129
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
44.77
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAAPSGGWNGVGASLWAALLLGAVALRPAEAVSEPTTVAFDVRPGGVVHSFSHNVGPGDKYTCMFTYASQGGTNEQWQMSLGTSEDHQHFTCTIWRPQGKSYLYFTQFKAEVRGAEIEYAMAYSKAAFERESDVPLKTEEFEVTKTAVAHRPGAFKAELSKLVIVAKASRTEL
EUROIMAGE1875335/IL25/IL27/IL27w/R33729_1/SF20
C19orf10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56005
C19orf10 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C19orf10
Human
Recombinant
Solution