missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C19orf12 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 27382-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885595

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

C19orf12
Polyclonal
Unconjugated
C19orf12
C19orf12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
83636
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NSK7
C19orf12
C19orf12 Fusion Protein Ag26555
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote