Learn More
C19orf48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559814
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15767661
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MTVLEAVLEI QAITGSRLLS MVPGPARPPG SCWDPTQCTR TWLLSHTPRR RWISGLPR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 40%, Rat - 40%.
C19orf48 Polyclonal antibody specifically detects C19orf48 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C19orf48
Polyclonal
Unconjugated
C19orf48
C19orf48; chromosome 19 open reading frame 48; multidrug resistance-related protein; Uncharacterized protein C19orf48
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84798
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6RUI8
C19ORF48
Recombinant protein corresponding to Human C19orf48