Learn More
C19orf54 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721422
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: CGLVALWMAG TLLSPPSGVP LERLIRVATE RGYTAQGEMF SVADMGRLAQ EVLGCQAKLL SGGLGGPNRD LVL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 79%.
C19orf54 Polyclonal antibody specifically detects C19orf54 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C19orf54
Polyclonal
Unconjugated
C19orf54
C19orf54; chromosome 19 open reading frame 54; UPF0692 protein C19orf54
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
284325
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5BKX5
C19orf54
Recombinant protein corresponding to Human C19orf54