Learn More
C19orf68 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563923
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751692
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RRLLSYCKGR DHGVLDALHV LEGLFRTDPE AKVKLVFVED QAVVETVFFL TSRTRALLRR FPRMLLVDRL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 87%.
C19orf68 Polyclonal antibody specifically detects C19orf68 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C19orf68
Polyclonal
Unconjugated
ZSWIM9
C19orf68; chromosome 19 open reading frame 68; uncharacterized protein C19orf68; Uncharacterized protein ZSWIM9; ZSWIM9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
374920
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86XI8
ZSWIM9
Recombinant protein corresponding to Human C19orf68