Learn More
C1GALT1C1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553349
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741291
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NRMHHHEHHH LQAPNKEDIL KISEDERMEL SKSFRVYCII LVKPKDVSLW AAVKETWTKH CDKAEFFSSE NVKVFESINM DTNDMWLMMR KAYKYAFDKY RDQYNWFFLA RPTTFAIIE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.
C1GALT1C1 Polyclonal antibody specifically detects C1GALT1C1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C1GALT1C1
Polyclonal
Unconjugated
C1GALT1C1
1500002I11Rik; AB030184; beta 1,3-galactosyltransferase 2; beta1,3-galactosyltransferase 2; C1GALT1 specific chaperone 1; C1galt1c1; C1GALT1-specific chaperone 1; C1GALT2; C1Gal-T2; C38H2-L1; C38H2-like protein 1; C81205; core 1 beta1,3-galactosyltransferase 2; core 1 beta3-galactosyltransferase-specific molecular chaperone; core 1 beta3-Gal-T2; core 1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta 1,3-galactosyltransferase 2; COSMC; HSPC067; mC1Gal-T2; MST143; MSTP143; RGD1311230; TNPS; UNQ273/PRO310
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
29071
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96EU7
C1GALT1C1
Recombinant protein corresponding to Human C1GALT1C1