missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C1orf174 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16321655
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16321655 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16321655 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA584701

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLKARSCSAA RLASAQEVAG STSAKTACLT SSSHKATDRR TSKKFKCDKG HLVKSELQKL VPKNDSASLP KVTPETPCEN EFAEGSALLP GSEAGVSVQQ GAASLPLGGC Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 65%.

The specific function of the protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C1orf174
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen C1orf174
Gen-Zugriffsnummer Q8IYL3
Gen-Alias C1orf174; chromosome 1 open reading frame 174; RP13-531C17.2; UPF0688 protein C1orf174
Gensymbole C1orf174
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human C1orf174. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105368).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 339448
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.