Learn More
C1orf210 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781031
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RYHASYRHRP LPETGRGGRP QVAEDEDDDG FIEDNYIQPG TGELGTEGSR DHF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 77%.
C1orf210 Polyclonal antibody specifically detects C1orf210 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf210
Polyclonal
Unconjugated
C1orf210
C1orf210; chromosome 1 open reading frame 210; TEMP; Type III endosome membrane protein TEMP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
149466
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IVY1
C1orf210
Recombinant protein corresponding to Human C1orf210