missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf216 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555815

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15763731

  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MFAIQPGLAE GGQFLGDPPP GLCQPELQPD SNSNFMASAK DANENWHGMP GRVEPILRRS SSESPSDNQA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 71%.

C1orf216 Polyclonal antibody specifically detects C1orf216 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C1orf216
Polyclonal
Unconjugated
C1orf216
C1orf216; chromosome 1 open reading frame 216; UPF0500 protein; UPF0500 protein C1orf216
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
127703
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.10 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TAB5
C1orf216
Recombinant protein corresponding to Human C1orf216
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only