missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555016

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15762941

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: VRILKTTEVP GFDKLVLIIP WVVMQELDRM KEGKLLKRAQ HKAIPAVHFI NDSLKNQDRK LWGQSIQLAS QKHYGLSDEN NDDRVLKCCL QHQE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 88%.

C1orf26 Polyclonal antibody specifically detects C1orf26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C1orf26
Polyclonal
Unconjugated
SWT1
1200016B10Rik; C1orf26; ca026; HsSwt1; SWT1; SWT1 RNA endoribonuclease homolog; SWT1 RNA endoribonuclease homolog (S. cerevisiae); SWT1, RNA endoribonuclease homolog; transcriptional protein SWT1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54823
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5T5J6
SWT1
Recombinant protein corresponding to Human C1orf26
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only