Learn More
C1orf50 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556411
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15754321
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HHVACNIVKK PGNIYYLYKR ESGQQYFSII SPKEWGTSCP HDFLGAYKLQ HDLSWTPYED IEKQDAKISM MDTLLSQSVA LPPCTEPNFQ GLTH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 86%.
C1orf50 Polyclonal antibody specifically detects C1orf50 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf50
Polyclonal
Unconjugated
C1orf50
C15H1orf50; C1orf50; chromosome 1 open reading frame 50; chromosome 15 C1orf50 homolog; uncharacterized protein C1orf50; uncharacterized protein C1orf50 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79078
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BV19
C1orf50
Recombinant protein corresponding to Human C1orf50