Learn More
C1orf86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26138-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884665
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1orf86 is a component of the Fanconi anemia (FA) complex required to recruit the FA complex to DNA interstrand cross-links (ICLs) and promote ICLs repair. Following DNA damage recognizes and binds ′Lys-63′-linked ubiquitin generated by RNF8 at ICLs and recruits other components of the FA complex. It promotes translesion synthesis via interaction with REV1.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf86
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6NZ36
C1orf86, FAAP20, FP7162
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
199990
Western Blot
Unconjugated
FAAP20
Liquid
FAAP20
C1orf86 Fusion Protein Ag23534
Antigen Affinity Chromatography