Learn More
C1orf96 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555838
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15793751
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KQTDTGSQKT HNVCASAPVH EIHESALRAK NRRQVEKRKL VAQRQRAHSV DVEKNRKMKA SSSENPWMTE YMRCYSARA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 86%.
C1orf96 Polyclonal antibody specifically detects C1orf96 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf96
Polyclonal
Unconjugated
CCSAP
1700054N08Rik; AI853424; C1orf96; C4H1orf96; Ccsap; centriole and spindle-associated protein; centriole, cilia and spindle associated protein; centriole, cilia and spindle-associated protein; CSAP; RGD1563235
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
126731
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6IQ19
CCSAP
Recombinant protein corresponding to Human C1orf96