Learn More
Epredia™ C1q Complement Antibody
Perform rapid and inexpensive assessment of tissues by immunofluorescence staining with Epredia™ C1q Complement, FITC Labeled Antibody.
Marke:  Epredia™ RB-1926-R2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Artikelnummer. 12683167
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Reacts with human C1q complement.
Immunogen: C1q component isolated from human serum
Positive Control: Skin or kidney fixed and processed in the same manner as the test specimen
Cellular Localization: Diseased skin and kidney tissue (e.g., mesangial proliferative glomerulonephritis)
Recommended for:
  • Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
C1q Complement
Polyclonal
FITC
C1q component isolated from human serum
IVD
Primary
Prediluted
Immunofluorescence
Polyclonal
Rabbit
2 mL
Cancer and Tumor Biology