Learn More
C1QB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15643945
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total C1QB protein.
C1QB Polyclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1QB
Polyclonal
Unconjugated
C1QB
C1QB; C1QTNF5; complement C1q B chain; complement C1q chain B; complement C1q subcomponent subunit B; complement component 1, q subcomponent, B chain; complement component 1, q subcomponent, beta polypeptide; complement component C1q, B chain; complement subcomponent C1q chain B; CTRP5; DKFZP586B0621; LORD
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
713
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P02746
C1QB
Synthesized peptide derived from internal of human C1QB.