Learn More
C20orf12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781502
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EKMSDHKPLL TAISPGRGYW RRQLDHISAH LRCYAQNNPE FRALIAEPRM GKLISATVHE DGCEVSIRLN YSQVSNKNLY LNKAVNFSDH LLSSAA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 86%.
C20orf12 Polyclonal antibody specifically detects C20orf12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C20orf12
Polyclonal
Unconjugated
DZANK1
ANKRD64; ankyrin repeat domain 64; ankyrin repeat-containing protein C20orf12; bA189K21.1; bA189K21.8; C20orf12; C20orf84; dJ568F9.2; double zinc ribbon and ankyrin repeat domains 1; double zinc ribbon and ankyrin repeat-containing protein 1; DZANK1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55184
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NVP4
DZANK1
Recombinant protein corresponding to Human C20orf12