missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C20orf196 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA559280

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15737141

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: NNSWTAENFW LDPAVKGQSE KEEDDGLRKS LDRFYEMFGH PQPGSANSLS ASVCKCLSQK ITQLRGQES Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 67%.

C20orf196 Polyclonal antibody specifically detects C20orf196 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

C20orf196
Polyclonal
Unconjugated
C20orf196
C20orf196; chromosome 20 open reading frame 196; RINN1-REV7-interacting novel NHEJ regulator 3; RINN3; Shield complex subunit 1; Shieldin complex subunit 1; SHLD1; uncharacterized protein C20orf196
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
149840
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IYI0
C20orf196
Recombinant protein corresponding to Human C20orf196
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only