Learn More
C20orf3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25953-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884485
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C20orf3 may play a role in adipocyte differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
C20orf3
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HDC9
APMAP, BSCv, C20orf3, Protein BSCv
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
57136
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
APMAP
Liquid
APMAP
C20orf3 Fusion Protein Ag23029
Antigen Affinity Chromatography