Learn More
C21orf59 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15783901
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QVLKKTIEEA KAIISKKQVE AGVCVTMEMV KDALDQLRGA VMIVYPMGLP PYDPIRMEFE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 93%.
C21orf59 Polyclonal antibody specifically detects C21orf59 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C21orf59
Polyclonal
Unconjugated
C21ORF59
C21orf48; C21orf59; CFAP298; chromosome 21 open reading frame 59; CILD26; Cilia- and flagella-associated protein 298; FBB18; Kur; prostate cancer upregulated protein 1; Protein kurly homolog; UPF0769 protein C21orf59
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56683
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P57076
C21ORF59
Recombinant protein corresponding to Human C21orf59
100 μL
Primary
Human, Mouse