Learn More
C21orf63 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751311
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NKTVCEDQEL KLHCHESKFL NIYSATYGRR TQERDICSSK AERLPPFDCL SYSALQVLSR RCYGKQRCKI IVNNHHFGSP CLPGVKKYLT VTYACVPKNI LTAIDPAIAN LKPSLKQKDG EYGINFDPSG SKVLRKDGIL VSNSLA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 84%.
C21orf63 Polyclonal antibody specifically detects C21orf63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C21orf63
Polyclonal
Unconjugated
EVA1C
1700092M14Rik; 4931408A02Rik; B18; B19; C21; C21orf63; C21orf64; DC42; EVA1; EVA-1; eva-1 homolog C; eva-1 homolog C (C. elegans); EVA1C; Fam176c; family with sequence similarity 176, member C; FLJ12894; IRA1; PRED34; Protein eva-1 homolog C; protein FAM176C; RGD1307569; SUE21; TBLR1; UNQ2504/PRO5993
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
59271
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P58658
EVA1C
Recombinant protein corresponding to Human C21orf63