Learn More
Invitrogen™ C21orf7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15797821 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15797821 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15797821 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA559979
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: ISVLCSATSL AMLEDNPKVS KLATGDWMLT LKPKSITVPV EIPSSPLDDT PPEDSIPLVF PELDQQLQPL PPCHDSEESM EVFKQHCQI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 44%, Rat - 42%.
C21orf7 plays a critical role in the TGF-beta signaling transduction pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen C21orf7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen MAP3K7CL
Gen-Zugriffsnummer P57077
Gen-Alias C1H21orf7; C21orf7; C31H21orf7; HC21ORF7; MAP3K7 C-terminal like; MAP3K7 C-terminal-like protein; Map3k7cl; ORF63; TAK1L; TAK1-like protein; TAK1-like protein 1; TAK1-like protein 2; TAK1-like protein 4; TAKL; TAKL-1; TAKL-2; TAKL-4; TGF-beta activated kinase; TGF-beta-activated kinase like
Gensymbole MAP3K7CL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human C21orf7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91819).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56911
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG