Learn More
Abnova™ C22orf1 (Human) Recombinant Protein
Human C22orf1 full-length ORF ( AAH28035, 1 a.a. - 326 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000758-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162471
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MWRSRWDASVLKAEALALLPCGLGMAFSQSHVMAARRHQHSRLIIEVDEYSSNPTQAFTFYNINQGRFQPPHVQMVDPVPHDAPKPPGYTRFVCVSDTHSRTDPIQMPYGDVLIHAGDFTELGLPSEVKKFNEWLGSLPYEYKIVIAGNHELTFDQEFMADLIKQDFYYFPSVSKLKPENYENVQSLLTNCIYLQDSEVTVRGFRIYGSPWQPWFYGWGFNLPRGQALLEKWNLIPEGVDILITHGPPLGFLDWVPKKMQRVGCVELLNTVQRRVQPRLHVFGHIHEGYGVMADGTTTYVNASVCTVNYQPVNPPIVIDLPTPRNS
Spezifikation
Spezifikation
AAH28035
metallophosphoesterase domain containing 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MPPED1
GST
758
Wheat germ expression system
25 μg
239AB, C22orf1, FAM1A, MGC88045
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer