Learn More
C22orf29 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551574
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15749530
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PRSLPAAMAT PAVSGSNSVS RSALFEQQLT KESTPGPKEP PVLPSSTCSS KPGPVEPASS QPEEAAPTPV PRLSESANPP AQRPDPAHPG GPKPQKTEEE VLETEGDQEV SLGTPQEVVE APETPGEPPL SP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 31%, Rat - 32%.
C22orf29 Polyclonal antibody specifically detects C22orf29 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C22orf29
Polyclonal
Unconjugated
RTL10
BH3-only protein; BOP; C22orf29; chromosome 22 open reading frame 29; protein Bop; Retrotransposon Gag-like protein 10; RTL10
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79680
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7L3V2
RTL10
Recombinant protein corresponding to Human C22orf29