Learn More
C22orf41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA551209
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15615135
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total C22orf41 protein.
C22orf41 Polyclonal antibody specifically detects C22orf41 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C22orf41
Polyclonal
Unconjugated
SYCE3
C22orf41; SYCE3; Synaptonemal complex central element protein 3; testis highly expressed gene 2 protein; testis highly expressed protein 2; THEG2; THEG-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
644186
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
A1L190
SYCE3
Full length fusion protein of human SYCE3