Learn More
C2CD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558437
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15776311
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ELMVKSSFLS SPERAVNPHL PRQGSPSQSL VACECEASKA RVGGESASAN PQPIPCPTLS GAQQSSTFVG WSSPQTDQNK EPKS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 39%.
C2CD3 Polyclonal antibody specifically detects C2CD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C2CD3
Polyclonal
Unconjugated
C2CD3
AU020772; C2 calcium dependent domain containing 3; C2 calcium-dependent domain containing 3; C2 domain-containing protein 3; C2CD3; Hty; OFD14; Protein hearty; RGD1307366
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26005
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q4AC94
C2CD3
Recombinant protein corresponding to Human C2CD3