missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C2orf16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA563374

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15721152

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: PEETYIDPTM IQSLTFPLAL HNQSSDKTAN IVENPCPEIL GVDVISKETT KRKQMEELEN SLQRHLPQSW RSRSRTFQAE SGVQKG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 34%, Rat - 26%.

C2orf16 Polyclonal antibody specifically detects C2orf16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

C2orf16
Polyclonal
Unconjugated
C2orf16
C2orf16; chromosome 2 open reading frame 16; P-S-E-R-S-H-H-S repeats containing; uncharacterized protein C2orf16
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84226
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q68DN1
C2orf16
Recombinant protein corresponding to Human C2orf16
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only