Learn More
C2orf42 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556874
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15744781
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HKSNASKDET AQRCIHFFAC ICAFASDETL AQEFSDFLNF DSSGLKEIIV PQLGCHSEST VSACESTASK SKKRRKDEVS G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 79%.
C2orf42 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
C2orf42
Polyclonal
Unconjugated
C2orf42
C2orf42; chromosome 2 open reading frame 42; uncharacterized protein C2orf42
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54980
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NWW7
C2orf42
Recombinant protein corresponding to Human C2orf42