Learn More
C2orf47 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen C2orf47
Konzentration 0.42 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
24930-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
24930-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Promotes sorting of SMDT1/EMRE in mitochondria by ensuring its maturation. Interacts with the transit peptide region of SMDT1/EMRE precursor protein in the mitochondrial matrix, leading to protect it against protein degradation by YME1L1, thereby ensuring SMDT1/EMRE maturation by the mitochondrial processing peptidase (PMPCA and PMPCB).
Spezifikation
Spezifikation
C2orf47
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8BHE8, Q8WWC4
68115, 79568
C2orf47 Fusion Protein Ag21518
Primary
-20°C
MAIP1
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C2orf47
MAIP1
IgG
Antigen Affinity Chromatography