Learn More
C2orf71 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562491
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15780282
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HSDLVNSVAK SGIQFLKKPK AIRPGCQGGS ERGSIPLLVK NSTCYDAGEG LAEEQPSPRR NQTTAKGLCQ LMGDPASGKR KDMEGLIPGT KTSSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 42%.
C2orf71 Polyclonal antibody specifically detects C2orf71 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C2orf71
Polyclonal
Unconjugated
C2orf71
C2orf71; chromosome 2 open reading frame 71; PCARE; Photoreceptor cilium actin regulator; RP54; uncharacterized protein C2orf71
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
388939
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6NGG8
C2orf71
Recombinant protein corresponding to Human C2orf71