Learn More
C2orf91 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15707861
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ALHCPFDFPQ APLRGRHTLS QVPNKGHEKA SAVQLPEKQG TDQSRRGPTS AVTKA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 31%, Rat - 33%.
C2orf91 Polyclonal antibody specifically detects C2orf91 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C2orf91
Polyclonal
Unconjugated
C2orf91
C2orf91; chromosome 2 open reading frame 91; uncharacterized protein C2orf91
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
400950
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6ZV80
C2orf91
Recombinant protein corresponding to Human C2orf91