Learn More
C3a Receptor Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550364
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15654295
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total C3a Receptor protein.
C3a Receptor Polyclonal antibody specifically detects C3a Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C3a Receptor
Polyclonal
Unconjugated
C3ar1
anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
719
-20°C
Liquid
Western Blot
1.0 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q16581
C3ar1
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human complement component 3a receptor 1