Learn More
C3orf1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720552
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: YSGETVQERK QKDRKALHEL KLEEWKGRLQ VTEHLPEKIE SSLQEDEPEN DAKKIEALLN LPRNPSVIDK QDK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 60%.
C3orf1 Polyclonal antibody specifically detects C3orf1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C3orf1
Polyclonal
Unconjugated
TIMMDC1
2810021C21Rik; 4930455C21Rik; AV135763; C3orf1; Complex I assembly factor TIMMDC1, mitochondrial; M5-14 protein; Protein M5-14; TIMM domain containing-protein 1; Timmdc1; translocase of inner mitochondrial membrane domain containing 1; translocase of inner mitochondrial membrane domain-containing protein 1; transmembrane protein C3orf1; transmembrane protein C3orf1 homolog; UNQ247/PRO284
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51300
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NPL8
TIMMDC1
Recombinant protein corresponding to Human C3orf1