missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4orf29 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 25036-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883565

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

C4orf29 (Chromosome4 open reading frame 29)is a secretedproteinin humans that is encoded by the C4orf29genewhich maps to human chromosome 4. The function of C4orf29 is uncharacterized.
Spezifikation

Spezifikation

C4orf29
Polyclonal
Unconjugated
ABHD18
C4orf29
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
269423, 80167
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q0P651, Q8C1A9
Abhd18
C4orf29 Fusion Protein Ag19120
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote